Documentos Principais
23019
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
163.02
Beilstein:
1751202
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
15 mmHg ( 84 °C)
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (AT)
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
pb
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
chave InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)