21856
Carbonate ionophore IV solution
in THF (50 mg/0.5 mL), Selectophore™
Sinônimo(s):
4-Butyl-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
concentração
in THF (50 mg/0.5 mL)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(16)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
chave InChI
XIVOMWSWGCFRNB-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)