Documentos
21853
Supelco
Carbonate ionophore II solution
Selectophore
Sinônimo(s):
1-(Dodecylsulfonyl)-4-trifluoroacetylbenzene, ETH 6019
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H29F3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
406.50
Beilstein:
4765347
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-27(25,26)18-14-12-17(13-15-18)19(24)20(21,22)23/h12-15H,2-11,16H2,1H3
chave InChI
WQOBMOYCYLMGKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
forma física
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Outras notas
Lipophilic, neutral ionophore selective for carboxylate and hydroxide. Used in solvent-polymeric membrane electrodes
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
C. Behringer
Analytica Chimica Acta, 233, 41-41 (1990)
K. Wang
Analytical Chemistry, 63, 970-970 (1991)