21800
Carbenicilina
≥90% (anhydrous basis)
Sinônimo(s):
αα-Carboxibenzilpenicillina
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (anhydrous basis)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
chave InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro antimicrobiano: Ativo contra bactérias Gram positivas e Gram negativas
Nota de análise
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)