Documentos
21795
Sigma-Aldrich
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
9-(Chloroformyl)carbazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
229.66
Beilstein:
161868
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
for fluorescence
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
100-104 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
Aplicação
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)