Documentos Principais
215651
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 3
Dye content 20 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
296.32
Número do índice de cores:
61505
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 20%
λmax
594 nm
640 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(NCCO)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-18-12-6-7-13(19-8-9-20)15-14(12)16(21)10-4-2-3-5-11(10)17(15)22/h2-7,18-20H,8-9H2,1H3
chave InChI
NLXFWUZKOOWWFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Disperse Blue 3 belongs to the class of anthraquinone dyes.[1]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.