Documentos Principais
21327-U
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
new
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 23s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.64 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip stainless steel (point style 1)
tamanho da agulha
23s ga (cone tip)
Características
point style 1
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7786-01
agulha C × D.E.
43 mm × 0.64 mm
volume
5-10 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)