212288
Disperse Orange 1
Dye content ~15 %
Sinônimo(s):
4-(4-Nitrophenylazo)diphenylamine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Dye content, ~15%
λmax
483 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H/b21-20+
chave InChI
YFVXLROHJBSEDW-QZQOTICOSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?