21111
Calcium chloride hexahydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Calcii chloridum hexahydricum
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Formulário
solid
pf
30 °C
solubilidade
H2O: soluble 219.1 g/L at 20 °C
densidade
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?