Documentos Principais
21023
Sigma-Aldrich
Cesium trifluoroacetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
CsTFA, Trifluoroacetic acid cesium salt
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOCs
Número CAS:
Peso molecular:
245.92
Beilstein:
4161420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
solid
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
pf
114-116 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by