grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
p.e.
173 °C (lit.)
densidade
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
chave InChI
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)