18102
Benzoic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.21 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
99.5-100.5% (alkalimetric)
Formulário
crystalline
temperatura de autoignição
1061 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
Impurezas
oxidisable substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogen compounds (as Cl)
≤0.7% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?