109479
Benzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.21 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystalline
temperatura de autoignição
1061 °F
embalagem
poly bottle of 500 g
pb
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 2.9 g/L at 25 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?