17209
R-2A Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Ph. Eur. Medium S
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
casein acid hydrolysate, 0.5 g/L
dextrose, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 0.3 g/L
magnesium sulfate, 0.024 g/L
proteose peptone, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.3 g/L
starch, soluble, 0.5 g/L
yeast extract, 0.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.