Documentos Principais
1.01307
Supelco
Titan yellow (C.I. 19540)
metal indicator, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Titan yellow (C.I. 19540), Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H19N5Na2O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
695.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
217-377-4
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Titan yellow (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
perda
≤8% loss on drying, 110°C
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>300 °C (decomposition)
solubilidade
29 g/L
densidade volumétrica
310 kg/m3
λmax
398-402 nm (buffer pH 7.0)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2[s]c(nc2ccc1C)c3ccc(cc3)N\N=N\c4ccc(cc4)c5[s]c6c(n5)ccc(c6[S](=O)(=O)[O-])C
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 398 - 402 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 350
Transition range: pH 12.0 - pH 13.0Yellow - orange
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability as reagent (for magnesium): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tartrazine Dye content ≥85 %
Sigma-Aldrich
T0388
Tartrazine