Documentos Principais
154954-M
Supelco
Pentane
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.06
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
spectrophotometric grade
densidade de vapor
2.48 (vs air)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
~8.3 %
Impurezas
≤0.01% water
resíduo de evaporação
≤0.0003%
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)