Documentos Principais
15142
Supelco
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
analytical standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
Sinônimo(s):
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24O6
Número CAS:
Peso molecular:
348.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (total assay of the 3 isomers, HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
chave InChI
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Standard for determining toxic monomers released from polymers of the inner coating of cans
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chromatographia, 34, 67-67 (1992)
P.P. Losada et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 345, 527-527 (1993)
J.S. Gandara et al.
Journal of Chromatographic Science, 30, 11-11 (1992)