14755
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.418
p.e.
128-129 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N2Si/c1-7(2)9(5,6)8(3)4/h1-6H3
chave InChI
QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs