Documentos Principais
13904
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥96%, white
Sinônimo(s):
Strontium(II) carbonate
About This Item
Fórmula linear:
SrCO3
Número CAS:
Peso molecular:
147.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
≥96%
cor
white
densidade
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
traços de cátion
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)