95388
Bismuth sulfite Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to GB 4789.4-2016
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
bismuth ammonium citrate, 1.85 g/L
brilliant green, 0.025 g/L
disodium hydrogen phosphate, 4 g/L
D(+)-glucose, 5 g/L
iron(II) sulfate 7x H2O, 0.55 g/L (equivalentto 0.3g/L iron(ll) sulfate water free)
meat extract, 5 g/L
mixed peptone, 10 g/L
sodium sulfite, 6.15 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective and differential for Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
The prepared agar is turbid and greenish-yellow.
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.