Documentos Principais
13418-M
Sigma-Aldrich
Carbonato de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
Impurezas
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
perda
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pf
851 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componente de tampão, pode ser usado para remover proteínas periféricas de membrana.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)