Documentos Principais
12926
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) oxide
purum, ≥70% Co basis, black
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Co2O3
Número CAS:
Peso molecular:
165.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥70% Co basis
Formulário
powder
cor
black
traços de cátion
Fe: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/2Co.3O
chave InChI
UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wet oxidation of oxygen-and nitrogen-containing organic compounds catalyzed by cobalt (III) oxide.
Ito MM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(7), 894-899 (1989)
Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and Co (III) oxide by hydroquinone.
Stone AT and Ulrich H-J.
Journal of Colloid and Interface Science, 132(2), 509-522 (1989)