121959
Bromopyrogallol Red
indicator grade, Dye content 70 %
Sinônimo(s):
5′,5′′-Dibromopyrogallolsulfonephthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
indicator grade
composição
Dye content, 70%
técnica(s)
titration: suitable
pf
300 °C (lit.)
λmax
552 nm
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(O)c2Oc3c(O)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c2cc1Br
InChI
1S/C19H10Br2O8S/c20-10-5-8-17(15(24)13(10)22)28-18-9(6-11(21)14(23)16(18)25)19(8)7-3-1-2-4-12(7)30(26,27)29-19/h1-6,22-25H
chave InChI
QFXYYBXMARTXHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)