Documentos Principais
12109
Supelco
5-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 5-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 5-Ring
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 7.326,00
R$ 7.326,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 7.326,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H50O10
Peso molecular:
798.92
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 7.326,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
U Berger et al.
Journal of AOAC International, 83(6), 1367-1376 (2000-12-29)
A reversed-phase liquid chromatographic method combined with fluorescence and multiple mass spectrometric detection in series is presented for the separation and structure elucidation of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and novolac glycidyl ether (NOGE) derivatives. Atmospheric pressure chemical ionization in
U Berger et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 369(2), 115-123 (2001-02-28)
A reversed phase high performance liquid chromatographic method combined with fluorescence and mass spectrometric detection in series is presented for the separation and quantification of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and novolac glycidyl ether (NOGE) derivatives in extracts from food