Documentos
04976
Supelco
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 4-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 4-Ring
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H40O8
Peso molecular:
636.73
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Detection, Measurement and Regulation of NOGE (Novolac Glycidyl Ethers) and Other Packaging-Derived Epoxy Compounds In Food Products