It was verry easy to check the items i need and show me the lead time.
11709
Barbituric acid
for spectrophotometric det. of cyanide, ≥99.5%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Formulário
solid
qualidade
for spectrophotometric det. of cyanide
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
248-252 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
chave InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?