Documentos
8.20233
Sigma-Aldrich
Sodium barbiturate
≥97%
Sinônimo(s):
Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3N2NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
150.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
224-507-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3