11363
Avicel® PH-101
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Cellulose, Cellulose microcrystalline, Cellulosum microcristallinum, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
faixa de pH útil
5.0 - 7.5
solubilidade
soluble (ammoniacal solution of copper tetramine)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?