Documentos Principais
11353
Supelco
1,8-Anthracenedimethanamine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,8-Bis(aminomethyl)anthracene
About This Item
Número CAS:
Beilstein:
9061081
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3