112763
Diphenylamine
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
N-Phenylbenzenamine, DBA, DFA, DPA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.82 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
1175 °F
pb
302 °C (lit.)
pf
50-53 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
chave InChI
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,spleen
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?