11225
Sulfato de amônio
puriss., ≥99%
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
≥99%
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
5-6 (20 °C, 5%)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?