Documentos Principais
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
387.43
Beilstein:
7982022
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white to faint beige
pf
180-184 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
chave InChI
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)