Documentos Principais
09660
Sigma-Aldrich
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]-Gly-O-tBu hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]glycine tert-butylester hydrochloride, tert-Butyl [2-(Fmoc-amino)ethylamino]acetate hydrochloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.985,00
R$ 1.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.985,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
432.94
Beilstein:
7240947
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
chave InChI
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for preparing FMOC-protected PNA (Peptide Nucleic Acid) monomers.[1][2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Challa et al.
Tetrahedron Letters, 40, 419-419 (1999)
S.A. Thompson et al.
Tetrahedron, 51, 6179-6179 (1995)