Key Documents
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1-phenylethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
2412760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
chave InChI
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)