densidade de vapor
3.86 (vs air)
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
temperatura de autoignição
1178 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
7.1 %
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
p.e.
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?