Documentos Principais
08472
Supelco
Harmaline
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Beilstein:
207310
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
232-234 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Acylated harmalines via Friedel-Crafts reaction
  • Phenacyl derivatives of 1-methyl-7-methoxy-β-carbolines as central nervous system affectors
  • Palladium harmaline DMSO chloro complex as anti-tumor agent
Natural product scaffold in preparation of:
  • Trypanothione reductase inhibitors†
Ações bioquímicas/fisiológicas
CNS stimulant; may act through NMDA receptors
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)