Documentos Principais
PHL89701
Harmalol hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
11-Hydroxyharmalan hydrochloride, Harmidol hydrochloride
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.115,00
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.115,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
236.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥80.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N1CCC2=C3C(=CC(=O)C=C3)NC2=C1C.[H+]
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;/h2-3,6,13-14H,4-5H2,1H3;1H
chave InChI
LRNHCUPADIPJOY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)