Documentos Principais
08129
Supelco
6-Methoxy-2-naphthol
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen impurity H (PhEur), 2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein:
2043873
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
chave InChI
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)