Documentos Principais
06797
Supelco
Timestrip® 6 months
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 2.021,00
R$ 2.021,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 2.021,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
R$ 2.021,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
Irreversible, single use
qualidade
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
room temperature (at 20-80% humidity)
Parâmetros
180 days run-out window (calibrated at +22 °C)
tamanho
40 mm × 19 mm
Descrição geral
Timestrip® indicators are simple, visual reminders for any time driven event. They are small, self-adhesive labels that can be attached to or integrated into a product or device. They monitor elapsed time and indicate when key time markers and a pre-defined elapsed time have been reached.
Visit our Timestrip Web Portal to learn more
Aplicação
Manual activation button on top. A colored line appears to show its armed. The color progresses along time markers in the viewing window.
Embalagem
06797-10EA: 10 labels in sachet
06797-100EA: 100 labels in sachet
06797-500EA: 500 labels in sachet
Componentes
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored oils
Especificações
  • Time accuracy: ±15% in time under isothermal conditions
  • Usage: calibrated for an average temperature environment of 22°C/72°F
Informações legais
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)