Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
101-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
chave InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- edible vegetable oil by high performance liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry (HPLC/TOF-MS) as well as alternating penalty trilinear decomposition (APTLD) combined with HPLC-diode array detection (DAD)
- dry foods by reversed-phase HPLC with photodiode array (PDA) detection.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?