Documentos
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA910 chloride form, chloride form, strongly basic
forma
beads
Parâmetros
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
umidade
54-61%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~55% loss on drying
matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
dimethylethanolamine functional group
tamanho de partícula
530-800 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Aplicação
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning and deionization, removal of sulfuric acid and color, etc. The type II base provides improved regeneration efficiency over type I base resin.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.