Documentos
04934
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester benzenesulfonate (salt)
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO3 · C6H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
353.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder or flakes
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
colorless to white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
chave InChI
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.