04872
cis-4,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester solution
standard for GC, 5% in ethanol
Sinônimo(s):
Fame 22:4n-6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
standard for GC
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
5% in ethanol
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,19-20H,3-6,9,12,15-18,21-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,20-19-
chave InChI
JXKCBSKPWHNCFL-MUDRAGMJSA-N
Aplicação
- For the identification of the analyte in golden algae, primate brain white matter, and mouse liver using gas chromatography coupled to ion trap mass spectrometry. The double bonds are determined using acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry.
- Lipid extract from New Zealand green-lipped mussels using gas chromatography-chemical ionization mass spectrometry (GC-CIMS/MS).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)