Documentos Principais
04855
Sigma-Aldrich
(S)-2-Oxiranylanisole
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole, (S)-Glycidyl phenyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
cadeia de caracteres SMILES
C1O[C@@H]1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2/t9-/m1/s1
chave InChI
FQYUMYWMJTYZTK-SECBINFHSA-N
Descrição geral
The epoxide hydrolase isolated from Bacillus megaterium ECU1001 can preferentially hydrolyze the (R)-enantiomer of racemic phenyl glycidyl ether to yield optically pure (S)-phenyl glycidyl ether.[1]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Biocatalytic preparation of (S)-phenyl glycidyl ether using newly isolated Bacillus megaterium ECU1001.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 13(4), 61-68 (2001)