04732
2,4-Dinitrophenylhydrazine
for HPLC derivatization, LiChropur™, moistened with 35% water, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
qualidade
LiChropur™
moistened with 35% water
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
197-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
chave InChI
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.