Documentos Principais
04285
Sigma-Aldrich
Dimethyl ethylmalonate
≥97.0%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1769537
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.418
p.e.
188-190 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)