Documentos
04062
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
373.40
Beilstein:
7391207
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white to almost white
pf
224-228 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
chave InChI
JRHUROPSUJVMNH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Rigid linker employed in preparing Rink amide resins; Prep. of aminomethyl resin by coupling with Wang resin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Robinson et al.
Tetrahedron, 53, 6697-6697 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)