8.53065
Boc-Thr-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Thr-OH, N-α-t.-Boc-L-threonine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/p-1/t5-,6+/m1/s1
chave InChI
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-M
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3