03854
Creosote from beechwood tar
Sinônimo(s):
Beechwood creosote
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
p.e.
200-220 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point <−20 °C
densidade
1.09 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)