Documentos Principais
03790
Sigma-Aldrich
L-β-Homotryptophan hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-Amino-4-(3-indolyl)butyric acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
254.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
cor
violet
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c13-9(6-12(15)16)5-8-7-14-11-4-2-1-3-10(8)11;/h1-4,7,9,14H,5-6,13H2,(H,15,16);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
XALSUNLRNHITKL-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)